Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Beta-1 Receptor (ADRB1), (Accession No. NM_000684) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1553
Description
The GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Beta-1 Receptor (ADRB1), (Accession No. NM_000684) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
The ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of (-) Denopamine. In addition, ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spécification
NM_000684.2 | |
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
ADRB1 | |
Pool de cellules stables | |
2 x 106 cellules | |
ADRB1 | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
(Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; voir le protocole). Comprend o Cellules GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 o Protocole de dosage GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
GPCR | |
Cellules ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cellules, ADRB1 -CRE-bla CHO-K1 protocole de dosage, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Cellule ADRB1-CRE-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |