Learn More
UVP GelSolo
UVP GelSolo est un système autonome compact et facile à utiliser pour la documentation sur gel, conçu pour acquérir des images sur gel facilement et sans avoir besoin de formation. Idéal pour les laboratoires multi-utilisateurs et les formations pratiques.
Marque: UVP 849-97-0938-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De qualité supérieure et facile à utiliser, le système de documentation sur gel est idéal pour capturer, enregistrer et imprimer des images gel.
- Caméra haute résolution de 5,0 MP
- Accès facile à l’objectif grossissant manuel à contraste élevé de 8 à 48 mm, f/1.2 pour le réglage de l’ouverture, du zoom et de la mise au point
- Écran intégré de 11,6 po avec logiciel d’acquisition d’images intuitif
- Les voyants LED epi-blanc et epi-bleu permettent de nombreuses applications d’imagerie sur gel
- 7 différentes options de transilluminateur UV disponibles en fonction de la taille du filtre (20 x 20 cm, 21 x 26 cm ou 25 x 26 cm) et de la longueur d’onde UV (302 nm, 302/365 nm ou 254/302/365 nm)
- L’intensité UV est contrôlable sur les transilluminateurs à longueur d’onde unique
- Les systèmes comprennent une roue de filtration à 3 positions et un filtre à bromure d’éthidium
- Des filtres d’émission supplémentaires et plusieurs plaques de conversion UV sont disponibles
- Analysez les gels avec le logiciel d’analyse VisionWorks inclus
- Stockage de données facile d’accès pour enregistrer des images sur le lecteur USB, le système ou l’ordinateur réseau
- Portes d’accès latérales pour le repositionnement et la coupe du gel tout en visualisant le gel sur l’écran
- Les applications incluent les gels d’ADN fluorescent, les gels de protéines fluorescentes et les gels de protéines colorimétriques
Spécification
Écran tactile de 11,6 po | |
15,1 in | |
21 x 26 cm | |
LM-26 | |
8 à 48 mm, objectif zoom manuel f/1.2 |
230 V | |
31,7 in | |
39,4 in | |
302/365 nm | |
5,0 mégapixels |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP GelSolo > Longueur d’onde : 302/365 nm ; transilluminateur : LM-26 ; zone de filtration : 21 x 26 cm ; tension : 230 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu