Learn More
Heidolph instruments Reax 20/40
Agitateur rotatif Heidolph Reax 20/4 doté d’un bouton de commande analogique de 1 à 16 tr/min, idéal pour l’analyse des eaux usées.
Marque: Heidolph instruments 541-20004-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rotateur Heidolph Reax 20/4, diamètre maximum du tube 136 mm, nombre maximum de tubes 4, régime maximum 16 tr/min, avec régulation de la vitesse
- Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 1 à 16 tr/min, idéal pour l’analyse des eaux usées
- Un modèle avec une vitesse de rotation de 2 à 32 tr/min est disponible sur demande
- Fixation facile et rapide des flacons
- D’autres récipients de 160-270 mm de hauteur et 136 mm de diamètre max. peuvent être utilisés avec les accessoires
- Tous les modèles ont été conçus avec un centre de gravité bas qui les empêche de glisser à grande vitesse, même sur une surface humide
Spécification
1 à 16 tr/min |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph instruments Reax 20/40 > Vitesse : 1 à 16 tr/min
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu