Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lecture de portoirs de stockage complets avec 96 flacons à code-barres différents. Les identifiants d’échantillons sont transférés vers les bases de données en aval.
Marque: Eppendorf™ 6002000006
10720.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument à caméra pour une imagerie et un décodage rapides
- Accessoire enfichable confortable et facile d’utilisation
- Encombrement réduit, idéal pour la paillasse (et l’intégration)
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
- Support des flacons disponibles sur la page d’accueil d’Eppendorf à des fins de documentation
- Connexion et transfert avec le logiciel Eppendorf™ eLABInventory et eLABJournal pour un transfert de données confortable
- Le RackScan s peut être connecté au RackScan b en tant qu’accessoire pour lire les codes-barres sur les étiquettes latérales
- Plusieurs formats utilisables pour une grande flexibilité
Spécification
RackScan b | |
PC / USB | |
Numérisation parallèle de plusieurs flacons et transfert des données d’échantillons vers votre logiciel de gestion des échantillons | |
Logiciel d’analyseur RackScan, câble USB | |
Lecteur (lecture par le bas) | |
LED | |
2D |
Lisible automatiquement | |
2014/35/UE:EN61010-1, 2014/30/UE: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581 | |
2Tubes à code D dans des racks SBS et des boîtes de stockage cryogénique | |
Logiciel d’analyseur RackScan | |
USB | |
100/240 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ RackScan > Type : Lecteur (lecture par le bas)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu