Learn More
UVP GelSolo
Click to view available options
Longueur d’ondes:
254/302/365 nm
302/365 nm
302 nm
Zone du filtre:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transilluminateur:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- De qualité supérieure et facile à utiliser, le système de documentation sur gel est idéal pour capturer, enregistrer et imprimer des images gel.
- Caméra haute résolution de 5,0 MP
- Accès facile à l’objectif grossissant manuel à contraste élevé de 8 à 48 mm, f/1.2 pour le réglage de l’ouverture, du zoom et de la mise au point
- Écran intégré de 11,6 po avec logiciel d’acquisition d’images intuitif
- Les voyants LED epi-blanc et epi-bleu permettent de nombreuses applications d’imagerie sur gel
- 7 différentes options de transilluminateur UV disponibles en fonction de la taille du filtre (20 x 20 cm, 21 x 26 cm ou 25 x 26 cm) et de la longueur d’onde UV (302 nm, 302/365 nm ou 254/302/365 nm)
- L’intensité UV est contrôlable sur les transilluminateurs à longueur d’onde unique
- Les systèmes comprennent une roue de filtration à 3 positions et un filtre à bromure d’éthidium
- Des filtres d’émission supplémentaires et plusieurs plaques de conversion UV sont disponibles
- Analysez les gels avec le logiciel d’analyse VisionWorks inclus
- Stockage de données facile d’accès pour enregistrer des images sur le lecteur USB, le système ou l’ordinateur réseau
- Portes d’accès latérales pour le repositionnement et la coupe du gel tout en visualisant le gel sur l’écran
- Les applications incluent les gels d’ADN fluorescent, les gels de protéines fluorescentes et les gels de protéines colorimétriques
Specifications
Specifications
| Affichage | Écran tactile de 11,6 po |
| Tension | 230 V |
| Profondeur (impériale) | 15,1 in |
| Hauteur (impériale) | 31,7 in |
| Zone du filtre | 20 x 20 cm |
| Largeur (impériale) | 39,4 in |
| Transilluminateur | M-20V |
| Longueur d’ondes | 302 nm |
| Type de lentille | 8 à 48 mm, objectif zoom manuel f/1.2 |
| Type de caméra | 5,0 mégapixels |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction