Learn More
GDPD5 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-41268MFV610
492.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18750183
  • 615.00€ / 0.10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
GDPD5 Polyclonal antibody specifically detects GDPD5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
GDPD5 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE