Learn More
FLASH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB500-218MFV610
438.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FLASH Polyclonal antibody specifically detects FLASH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
FLASH | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25 | |
N-terminus of the FLASH protein. | |
0.1 mL | |
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
9994 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
FLASH Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu