Learn More
Thermo Scientific™ Bagues d’étanchéité pour insert GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
Marque: Thermo Scientific™ 29001320
38.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24211" pour bénéficier de cette offre.
Description
Associez la meilleure bague d’étanchéité avec l’insert de port d’injection utilisé dans votre système GC Thermo Scientific™ ou Agilent.
Spécification
Bague d’étanchéité pour insert | |
5/boîte | |
Bague d’étanchéité pour insert | |
Injecteurs TRACE série 1300 GC SSL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
11Minutes
28Secondes
58Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur la chromatographie
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits de chromatographie pour améliorer l'efficacité de votre laboratoire.Code promotionnel: 24211Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
11Minutes
28Secondes
58Nouvelle offre Économisez jusqu’à 67%