Learn More
BD Matériel GasPak™
Utilisés avec les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ. Le matériel BD™ GasPak™ est utilisé avec ces systèmes intégrés complets pour une production de gaz rapide, sans eau et sans catalyseur. Utilisables dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2.
Marque: BD 260630
Description
Les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ sont des systèmes complets et intégrés qui produisent rapidement des atmosphères qui conviennent à l’isolement primaire et la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
Accessoires fournis :
- Bandelettes indicatrices de CO2
- Bandelettes indicatrices anaérobies à sec
- Porte-tubes
- Charges de rechange du catalyseur
- Cuve à réaction du catalyseur
Spécification
Porte-tubes | |
Porte-tubes en plastique transparent | |
BD GasPak™ | |
1 de chaque |
15°C à 30°C | |
Produire des atmosphères adaptées à l’isolement primaire et à la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles | |
Tubes 16,5 x 128 (13) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.