Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
49.80€ - 89.90€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP |
---|---|
Couleur | Clear |
À utiliser avec (application) | Gas and Liquid Sampling |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15747012
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075002 |
0,5 L | Vanne marche / arrêt FEP |
73.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984908
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075002 |
0,5 L | Vanne marche / arrêt FEP |
61.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075005 |
0,5 L | Vanne septum FEP |
49.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994908
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075001 |
1,2 L | Vanne marche / arrêt FEP |
78.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075006 |
1,2 L | Vanne septum d’ouverture / de fermeture du FEP |
77.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075003 |
4,7 L | Vanne marche / arrêt FEP |
89.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Sachet de prélèvement en PTFE• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec valve on/off
Spécification
Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP | |
Clear | |
Gas and Liquid Sampling |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP