Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1075005
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Sachet de prélèvement en PTFE• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec septum
Spécification
Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP | |
0,5 L | |
Gas and Liquid Sampling | |
Polypropylene | |
5 mil | |
6 in. | |
6 in. |
16.9 oz. | |
Clear | |
Vanne septum FEP | |
0.127 mm | |
150 x 150mm | |
152 mm | |
152 mm |