Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Code produit. 11934918
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1,2 L
4,7 L
Comprend:
Vanne marche / arrêt FEP
Vanne septum FEP
Vanne septum d’ouverture / de fermeture du FEP
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934918
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences D1075006
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Sachet de prélèvement en PTFE
• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 40.6 oz.
Capacité (métrique) 1,2 L
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Gas and Liquid Sampling
Comprend Vanne septum d’ouverture / de fermeture du FEP
Matériau Silicone, polypropylène
Plage de températures (impériale) 199.4°F
Plage de températures (métrique) 93°C
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 152 mm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 254 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP