Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Code produit. 11984908
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1,2 L
4,7 L
Comprend:
Vanne marche / arrêt FEP
Vanne septum FEP
Vanne septum d’ouverture / de fermeture du FEP
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11984908
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1075002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Sachet de prélèvement en PTFE
• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec valve on/off
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16.9 oz.
Capacité (métrique) 0,5 L
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Gas and Liquid Sampling
Comprend Vanne marche / arrêt FEP
Matériau FEP
Épaisseur (métrique) 0.127 mm
Épaisseur (impériale) 5 mil
Dimensions (L x l) 150 x 150mm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 152 mm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 152 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP