Learn More
Ansell Gants chirurgicaux en néoprène GAMMEX™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Sans latex et 100 % sans accélérateur chimique
- Technologie SENSOPRENE™, pour des gants plus fins mais robustes et un confort et une durabilité supplémentaires
- Jusqu’à 30 % plus fins en moyenne que les gants chirurgicaux en néoprène standard d’Ansell
- Lisses avec finition micro-texturée, pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
- Testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
Spécification
Spécification
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Latex Free | Oui |
Matériau | Néoprène |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 9 |
Stérilité | Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants chirurgicaux en néoprène GAMMEX™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu