Learn More
Ansell ENCORE™ Neoprene Surgical Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Description
- ASTM D6978 certified
- Non-latex and 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I allergy and minimize chemical Type IV allergies and skin sensitivities
- Featuring SENSOPRENE™ Technology to deliver a thinner yet robust glove for added comfort and durability
- Up to 30% thinner than standard neoprene surgical gloves for enhanced tactile sensitivity and dexterity
- Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
- Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals used in hospolyisoprenetals
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978, ISO 10282 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | No |
Applications | Soins de santé |
AQL | 0.65 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Partiellement texturé |
Finger Thickness (English) | 5.51 ±1.18 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.14 ±0.03 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell ENCORE™ Neoprene Surgical Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu