Learn More
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous FDO 925
Le FDO™ 925 rapide et sans flux est idéal pour les mesures sur le terrain.
Marque:  WTW™ 201300
1020.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10604635
  • 1410.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans les applications sur le terrain et en laboratoire avec membrane biseautée à réponse rapide
  • Les petites dimensions du FDO™ 925 le rendent adapté aux opérations en laboratoire et aux procédés
  • Le FDO™ 925 rapide et sans flux est parfaitement adapté aux mesures sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 0,5 % de la valeur
DO
0°C à 50°C
15,3 mm
Applications sur le terrain et en laboratoire avec membrane biseautée à réponse rapide
1,5 m
0,0 à 200 %
Câble d’une longueur de 15 m
140 mm
0,00 à 20mg/L