Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Thermomètre de vérification Frio Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST
Marque:  H-B™ SP Scienceware™ B60200-0400
Code produit. 13019162
  • 385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces thermomètres sans mercure étalonnés individuellement sont utiles pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves
  • Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
  • Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; Remplis de liquide organique
  • Marquages incrustés permanents et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Microbilles en verre
100, 110°C
Rapport d’étalonnage du thermomètre
200 mm
Liquide organique noir
115°C
95 / 115°C
Étuves
0,1°C
30 ml
NIST
7,9 in
Revêtement en PFA, Verre
Thermomètre de vérification pour étuve
95°C
Oui
±0,4°C