Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Thermomètre de vérification Frio Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST
Marque:  H-B™ SP Scienceware™ B60200-0200
Code produit. 13099152
  • 342.41€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces thermomètres sans mercure étalonnés individuellement sont utiles pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves
  • Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
  • Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; Remplis de liquide organique
  • Marquages incrustés permanents et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Liquide Enviro-Safe
20, 25°C
Rapport d’étalonnage du thermomètre
180 mm
Liquide organique noir
30°C
15 / 30°C
Incubateurs
0,1°C
60 ml
NIST
7,1 in
Revêtement en PFA, Verre
Thermomètre de vérification pour incubateur
15°C
Oui
±0,2°C