Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Thermomètre de vérification Frio Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST
Marke: H-B™ SP Scienceware™ B60200-0300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ces thermomètres sans mercure étalonnés individuellement sont utiles pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves
- Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
- Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; Remplis de liquide organique
- Marquages incrustés permanents et verre sans plomb
- Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spezifikation
Liquide Enviro-Safe | |
30, 40°C | |
Rapport d’étalonnage du thermomètre | |
190 mm | |
Liquide organique noir | |
45°C | |
25 / 45°C | |
Incubateurs | |
0,1°C |
60 ml | |
NIST | |
7,5 in | |
Revêtement en PFA, Verre | |
Thermomètre de vérification pour incubateur | |
25°C | |
Oui | |
±0,2°C |