Learn More
Vileda Professional™ Sieve for Pre-Prepared Mop Box
For use with Pre-Mop Box
Marque:  Vileda Professional™ 120779
Code produit. 17872466
  • 173.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fits on top of the Pre-Prepared Mop Box
  • Evenly placed holes which ensure even saturation of mops
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Pre-Mop Box Sieve
Pre-Mop Box
Nom du produit
Vileda Professional™ Sieve for Pre-Prepared Mop Box > Pre-Mop Box Sieve;Color: Blue; Size:16x12x5 in; Case:3