Learn More
Fisherbrand™ Boîte de lames pour congélateur
Pour le stockage et le transport de lames de 3 x 1 po (75 x 25 mm). La boîte de lames pour congélateur Fisherbrandtrade; est en polycarbonate et résiste à des températures pouvant atteindre –80°C.
Marque: Fisherbrand™ HS15988H
20.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez en toute confiance à des températures ultra-basses ulliPermet des plages de température allant jusqu’à 80 deg;C./liliFabrication en polycarbonate durable avec fermoir en acier inoxydable/liliDoublure en mousse résistante aux températures/liliDes fentes à glissière rainurées et uniformes séparent les lames pour empêcher tout contact avec les lames/liliFeuille d’identification numérotée et fentes pour faciliter la récupération des lames/liliContient 100 lames standard de 25 x 75 mm ou 3 x 1 po/liliEmpilable et autoclavable/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Violet | |
Stockage et transport | |
17,5 cm | |
3,4 cm | |
Rectangulaires | |
20,8 cm |
100 | |
Lames | |
6,88 in | |
1,33 in | |
Polycarbonate, acier inoxydable | |
8.18 in |