Learn More
Sartorius™ Forceps avec pointes recouvertes de silicone
Pour une utilisation avec contrepoids
Marque:  Sartorius™ YAW32
36.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10542923
  • 37.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec contrepoids
  • Évite d’endommager la surface des poids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
160 mm
Forceps avec silicone
Forceps avec silicone
Nom du produit
Sartorius™ Forceps avec pointes recouvertes de silicone > Longueur : 160mm