Learn More
Sartorius™ Forceps avec pointes recouvertes de silicone
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
160 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec contrepoids
- Évite d’endommager la surface des poids
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Type de produit | Forceps avec silicone |
| Type | Forceps avec silicone |