Learn More
Sartorius™ Forceps avec pointes recouvertes de silicone
Pour une utilisation avec contrepoids
Marque: Sartorius™ YAW31
27.95 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01350kg
Description
Pour une utilisation avec contrepoids
- Évite d’endommager la surface des poids
Spécification
1/boîte | |
105 mm | |
Forceps avec silicone | |
Forceps avec silicone |