Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection et de sécurité contre les rayons gamma
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamma – petite base à angle fixe 15° – 30 x 45 cm, base 30 x 30 cm
- Fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate 30x30 cm pour une protection sous paillasse
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
- Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
- Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Écran de protection contre les rayons gamma |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 450 mm |
| Épaisseur (métrique) | 35 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction