Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
Marque: BUCHI 140000023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Polypropylene | |
12 Pc. | |
25 g | |
Applications de base, composés polaires |
Silice | |
40 à 63 μm | |
Silice | |
Tout système Flash |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
8Minutes
21Secondes
12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice > FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : Silice ; taille : 25g ; Quantité : 12 unités
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu