Learn More
Étalon de point d’éclair - méthode Cleveland à vase ouvert, ASTM D92 (valeur nominale : 85°C), Paragon Scientific™
Spécialement conçu pour une utilisation lors des contrôles de performance réguliers des instruments. Conditionné uniquement en flacons à usage unique de 3 x 80 L, garantissant ainsi un niveau d’intégrité maximal des échantillons. Généralement utilisé dans l’analyse des produits pétroliers présentant un point d’éclair supérieur à 79°C (175°F) et inférieur à 400°C (752°F)
Marque: Paragon Scientific FP-COC-1
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Conditionné en flacons de 3 x 80 ml
- Un flacon par test garantit une absence de contamination / une perte volatile haut de gamme
- Entièrement traçable conformément aux normes internationales
- Fourni avec des FDS
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
3 x 80 mL |
Sécurité et traitement
- FP-COC-1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ODOURLESS KEROSENE
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.