Learn More
STEMCELL Technologies FK506
Calcineurin/NFAT pathway inhibitor; Binds FKBP-12
220.05€ - 853.20€
Spécification
CAS | 104987-11-3 |
---|---|
Synonyme | Tacrolimus |
Formule moléculaire | C44H69NO12 |
Pureté | ≥99% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17180332
|
STEMCELL Technologies
74152 |
10 mg |
220.05€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17190332
|
STEMCELL Technologies
74154 |
50 mg |
853.20€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- FK506 is a macrolide antibiotic with potent immunosuppressive properties (Thomson et al.) It inhibits the calcineurin/NFAT pathway (Martinez-Martinez & Redondo) and binds with high affinity to FK506 binding protein 12 (FKBP-12) (Thomson et al.)
- Promotes the self-renewal of mouse embryonic stem cells independent of leukemia inhibitory factor (LIF), and attenuates differentiation following LIF withdrawal (Li et al.)
- In combination with 1-Azakenpaullone (Catalog #74252) and ID-8 (Catalog #72502), enhances the expansion rates of several human pluripotent stem cell lines (Yasuda et al.)
- Inhibits pro-inflammatory cytokine production by activated T cells (Sakuma et al.)
Spécification
104987-11-3 | |
Tacrolimus | |
C44H69NO12 | |
≥99% |