Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe
À utiliser avec l’agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™
82.25€ - 83.65€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai fixe |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 262 x 112 x 140 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15783798
|
Fisherbrand™
88861206 |
40 x 15 ml Tubes |
82.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15793798
|
Fisherbrand™
88861207 |
27 x 25 ml Tubes, Tubes (25 ml) |
82.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15703808
|
Fisherbrand™
88861208 |
21 × Ø30mm, 50ml Tubes, Tubes (5 ml) |
83.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
2 maximum par plateforme
Spécification
Portoir pour tubes à essai fixe | |
262 x 112 x 140 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe