Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe
Code produit. 15793798 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
21 × Ø30mm, 50ml  Tubes, Tubes (5 ml)
27 x 25 ml Tubes, Tubes (25 ml)
40 x 15 ml Tubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15793798
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec l’agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™
2 maximum par plateforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai fixe
Capacité 27 x 25 ml Tubes, Tubes (25 ml)
Positions 27
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques
Dimensions (L x l x H) 262 x 112 x 140 mm
Diamètre (métrique) externe 22 mm