Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
21 × Ø30mm, 50ml Tubes, Tubes (5 ml)
27 x 25 ml Tubes, Tubes (25 ml)
40 x 15 ml Tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
2 maximum par plateforme
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai fixe |
| Capacité | 40 x 15 ml Tubes |
| Positions | 40 |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques |
| Dimensions (L x l x H) | 262 x 112 x 140 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |