Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de septum encastrés en silicone
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace
Marque:  Fisherbrand™ FB57896
Code produit. 11552503
  • 22.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bride elliptique permettant de retirer efficacement le bouchon de l’ouverture
  • Perforation facile à l’aide d’une aiguille hypodermique
Spécification
Spécification
de 13,75 à 14,25 mm
Pour des récipients de 13,75 à 14,25 mm de dia. int.
Translucide
Bouchon de septum encastré en silicone
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace
0
Silicone
0
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons de septum encastrés en silicone > Numéro de taille : 0 ; pour les ouvertures de dia. int. : de 13,75 à 14,25mm