Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger noirs : 1,5 ml
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Couleur | Noir |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Cylindrical |
| Longueur (métrique) | 40,06 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction