Learn More
Fisherbrand™ X300 Surchaussure PE+PP, bleue, conductrice, unive rselle
La bande de carbone conducteur contribue à éliminer l’accumulation de charge statique
Marque: Fisherbrand™ 17100917
Description
Conductive carbon strip helps eliminate static buildup
- À usage unique
- Cheville élastique
- Polypropylène de 42 g/m2
- Avec bande de carbone antistatique cousue
- Sans latex
- Bleu
Spécification
Universal | |
Oui | |
Single-use | |
Antistatique |
En PP | |
Bleu | |
Elastic Ankle |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.