Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Fisherbrand™ 04775-98
Code produit. 11706408
  • 371.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique.Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Choisissez parmi les assortiments octogonaux, cylindriques, polygones, micro, ovoïdes ou Spinplus™
  • Revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
PTFE
18
Barreau d’agitation
ISO 9001:2008
Deux de chaque taille : 0,39 x 0,23 po ; 0,6 x 0,23 po ; 0,78 x 0,27 po ; 0,98 x 0,31 po ; 1,18 x 0,31 po ; 1,57 x 0,31 po ; 1,9 x 0,31 po ; 2,36 x 0,31 po et 3,14 x 0,39 po
Aimant Alnico
Polygonale
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques > 18 barreaux de forme polygonale