Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques
Code produit. p-317309 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité:
12
18
Forme:
Octogonale
Polygonale
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 11716408
Marque: Fisherbrand™ 0477599
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
Sélection de barreaux d’agitation présentés dans une boîte de rangement pratique.Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ contiennent des aimants Alnico encapsulés de PTFE et sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Choisissez parmi les assortiments octogonaux, cylindriques, polygones, micro, ovoïdes ou Spinplus™
  • Revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Couleur Blanc
Comprend Deux de chaque taille : 0,5 x 0,31 po ; 0,63 x 0,31 po ; 1 x 0,38 po ; 1,5 x 0,38 po ; 2 x 0,38 po et 2,5 x 0,38 po
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 7.9 mm, 9.7 mm
Longueur (métrique) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm
Matériau Aimant Alnico
Quantité 12
Forme Octogonale
Type Barreau d’agitation