Learn More
Cowie Technology™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
195 mm
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 195 x 95mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Comprend | 18 barreaux d’agitation cylindriques 2 de 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm |
| Largeur (métrique) | 95 mm |
| Longueur (métrique) | 195 mm |
| Afficher plus |