Learn More
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
Marque: Fisherbrand™ 15958
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Supportent des températures allant de -23° à +121°C (-10° à +250°F)
- Diamètre du mandrin : 1 in
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Adhère à la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
Spécification
Blanc | |
Rubans d’étiquetage | |
1 de chaque | |
-23°C à +121°C | |
14 yd. | |
1,5 in | |
2,5 cm |
de dia. int. | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
-10 à 250°F | |
14 yd x 1,5 po | |
13 m | |
1 in |