Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Marque:  Trajan™ 001953
Code produit. 10611813
  • 120.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remplace les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
26 G
0,47 mm
2,75 in
70 mm
5F-PE-0.47C
5 μl
PerkinElmer Autosystem
0,01 in
Chromatographie en phase gazeuse
2,7 in
Seringue pour échantillonneur automatique
Chaque
Cône
Fixe