Learn More
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
3.00€ - 6.00€
Spécification
Format | de dia. int. |
---|---|
Type de produit | Rubans d’étiquetage |
À utiliser avec (application) | Étanche, résistant aux huiles et aux acides |
Quantité | 1 de chaque |
Plage de températures (impériale) | -10 à 250°F |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17827301
![]() |
Fisherbrand™
15951 |
Jaune | 2 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17817301
![]() |
Fisherbrand™
15950 |
Blanc | 2 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17837301
![]() |
Fisherbrand™
15952 |
Vert | 2 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17847301
![]() |
Fisherbrand™
15953 |
Bleu | 2 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17857301
![]() |
Fisherbrand™
15954 |
Rouge | 2 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17867301
![]() |
Fisherbrand™
15958 |
Blanc | 1,5 in |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17877301
![]() |
Fisherbrand™
15959 |
Saumon | 0,75 in |
3.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Strong, durable and oil-, water- and acid-resistant
- Withstands temperature from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
- Core diameter: 1 in.
- Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
- Will stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
Spécification
de dia. int. | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
-10 à 250°F | |
14 yd. | |
1 in |
Rubans d’étiquetage | |
1 de chaque | |
-23°C à +121°C | |
13 m | |
2,5 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rubans d’étiquetage