Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute
Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
7.14€ - 158.05€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitré |
Température max. (métrique) | 1150°C |
Product Type | Creuset |
Alert:
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13459699
|
Fisherbrand™
FB965A |
1.3mL | 15mm | 1.5 mm | 15mm |
7.14€
6 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13479699
|
Fisherbrand™
FB965B |
5 ml | 20mm | 1.8 mm | 24mm |
19.78€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13439699
|
Fisherbrand™
FB965D |
15mL | 29mm | 2 mm | 35mm |
23.27€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
13449699
|
Fisherbrand™
FB965E |
30mL | 37mm | 2 mm | 43mm |
108.89€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
13489699
|
Fisherbrand™
FB965G |
50 ml | 43mm | 2.1 mm | 53mm |
135.16€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
13469699
|
Fisherbrand™
FB965C |
10mL | 26mm | 2 mm | 31mm |
63.98€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13499699
|
Fisherbrand™
FB965H |
100mL | 54mm | 2.1 mm | 65mm |
158.05€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
13409709
|
Fisherbrand™
FB965F |
40mL | 40mm | 2 mm | 50mm |
109.77€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
- Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Porcelaine | |
Vitré | |
1150°C | |
Creuset |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute