Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine, forme haute
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
Marque:  Fisherbrand™ FB965A
Code produit. 13459699
  • 7.14€ / 6 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Description
Description
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Spécification
Porcelaine
1150°C
4 g
15mm
Creuset
Vitré
1.5 mm
1.3mL
15mm