Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.3mL
5 ml
10mL
15mL
30mL
40mL
50 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Hauteur (métrique):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Épaisseur (métrique):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.1 mm
Conditionnement:
6 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Température max. (métrique) | 1150°C |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Poids (métrique) | 15 g |
| Capacité (métrique) | 15mL |
| Diamètre (métrique) externe | 35mm |
| Hauteur (métrique) | 29mm |
| Product Type | Creuset |