Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine à forme haute
Code produit. 13409709 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.3mL
5 ml
10mL
15mL
30mL
40mL
50 ml
100mL
Diamètre (métrique) externe:
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Hauteur (métrique):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Épaisseur (métrique):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.1 mm
Conditionnement:
6 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit. 13409709
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Alerte : Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2 mm
Poids (métrique) 32 g
Capacité (métrique) 40mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 40mm
Product Type Creuset