Learn More
Fisherbrand™ Cuves d’électroporation Plus™
Les cuves à code couleur et à usage unique s’adaptent à la plupart des électroporateurs. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées individuellement.
Marque:  Fisherbrand™ 450151
167.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15542423
  • 348.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les cuves jetables à code couleur sont compatibles avec la plupart des électroporateurs.
  • PC transparent de qualité médicale pour une grande visibilité
  • L’aluminium poli réduit la fréquence des arcs
  • Le bouchon rond permet le retrait d’une seule main
  • Le modèle FB102 contient des électrodes en aluminium
Spécification
Spécification
Stérile
400 μl
Électrodes en aluminium incorporé
Systèmes d’électroporation
Cuve d’électroporation
PC
2 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    26
    Heures
    11
    Minutes
    19
    Secondes
    24
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuves d’électroporation Plus™ > Espace de 2 mm avec électrodes en aluminium intégrées, capacité : 400 μl