Learn More
Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation
GREENER_CHOICE
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage d’échantillons grâce à ces cuvettes d’électroporation Premium en polycarbonate, équipées de capuchons de couleur dépolis
Marque:  Thermo Scientific™ 5520
222.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10227570
  • 334.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage des échantillons grâce aux cuves d’électroporation Thermo Scientific™ en polycarbonate de première qualité, dotées de bouchons dépolis et colorés.
  • Disponibles en plusieurs largeurs : 1 mm, 2 mm ou 4 mm
  • Pré-stérilisées en emballage individuel
  • Compatibles avec tous les électroporateurs classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stérile
Cuve d’électroporation
Espace de 2 mm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation > 2 mm