Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 275 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
232.54€ - 393.49€
Spécification
Incréments | 0.0005 |
---|---|
Longueur (métrique) | 330 mm |
À utiliser avec (application) | Liquids heavier than Water |
Volume (métrique) | 275 mL |
TempofStandardization | 60°F |
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11707854
|
Fisherbrand™
|
117H | Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14 | 1,30 à 1,35 ASTM 117H-62 |
393.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11717844
|
Fisherbrand™
|
90H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.05 to 1.10 ASTM 90H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11707844
|
Fisherbrand™
|
89H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.00 to 1.05 ASTM 89H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11787844
|
Fisherbrand™
|
115H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 115H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11717854
|
Fisherbrand™
|
118H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 118H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11797844
|
Fisherbrand™
|
116H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 116H-62 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM E 100.
- Température de normalisation : 60°F
- Division : 0,0005
- Longueur : 330 mm
Compliance
Étalonné conformément aux spécifications ASTM™ E 126.
Spécification
0.0005 | |
Liquids heavier than Water | |
60°F |
330 mm | |
275 mL |