Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 275 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11707844
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM E 100.
Densimètre ASTM densité relative
• Conforme ASTM E126, E100 et E438 type II
• Température de référence 15,6°C
• Calibré selon standard ASTM E126
• Précision égale ou supérieure aux exigences ASTM E100
• Densité ASTM
• = masse volumique échantillon / masse volumique de l'eau à 15,6°C (60°F)
• Densimètre ASTM
• Graduation 0,5 g/l, longueur 330mm, température de référence 15,6°C
• Inclus avec certificat de calibration en 3 points à partir d'étalons traçables NIST.
Spécification
Spécification
89H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Soda Lime Glass
1.00 to 1.05 ASTM 89H-62
60°F
0.0005
330 mm
Liquids heavier than Water
275 mL