Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 275 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11717854
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM E 100.
Densimètre ASTM densité relative
• Conforme ASTM E126, E100 et E438 type II
• Température de référence 15,6°C
• Calibré selon standard ASTM E126
• Précision égale ou supérieure aux exigences ASTM E100
• Densité ASTM
• = masse volumique échantillon / masse volumique de l'eau à 15,6°C (60°F)
• Densimètre ASTM
• Graduation 0,5 g/l, longueur 330mm, température de référence 15,6°C
• Inclus avec certificat de calibration en 3 points à partir d'étalons traçables NIST.
Spécification
Spécification
118H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Liquids heavier than Water
275 mL
0.0005
330 mm
1.35 to 1.40 ASTM 118H-62
60°F