Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative 275 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau
La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM E 100.
Densimètre ASTM densité relative• Conforme ASTM E126, E100 et E438 type II
• Température de référence 15,6°C
• Calibré selon standard ASTM E126
• Précision égale ou supérieure aux exigences ASTM E100
• Densité ASTM
• = masse volumique échantillon / masse volumique de l'eau à 15,6°C (60°F)
• Densimètre ASTM
• Graduation 0,5 g/l, longueur 330mm, température de référence 15,6°C
• Inclus avec certificat de calibration en 3 points à partir d'étalons traçables NIST.
Spécification
90H | |
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | |
Soda Lime Glass | |
1.05 to 1.10 ASTM 90H-62 | |
60°F |
0.0005 | |
330 mm | |
Liquids heavier than Water | |
275 mL |